アプリケーション
オレフィン官能基を有するジルコニウム含有モノマーの合成に有用な前駆体であり、ジルコニウム含有複合ポリマーの生成に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339121-VAR:
339121-25G:4548173954981
339121-5G:4548173954998
339121-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
William J. Evans et al.
Inorganic chemistry, 38(6), 1160-1164 (2001-10-24)
The attachment of pendent olefin groups to oxygen-ligated zirconium complexes using olefin-substituted phenols and alcohols and readily accessible zirconium reagents is described. Syntheses of three crystallographically characterizable complexes isolable in 55-90% yield are reported. Eugenol, HOC(6)H(3)(OMe-2)(CH(2)CH=CH(2)-4) (HOAr) reacts with [Zr(O(i)Pr)(4)(HO(i)Pr)](2)