Merck
464171
Sigma-Aldrich
水酸化ジルコニウム(IV)
97%
別名:
R 水酸化ジルコニウム, ジルコン酸, 四水酸化ジルコニウム, 水酸化ジルコニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(OH)4
CAS番号:
分子量:
159.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
97%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
密度
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O[Zr](O)(O)O
InChI
1S/4H2O.Zr/h4*1H2;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
HAIMOVORXAUUQK-UHFFFAOYSA-J
詳細
水酸化ジルコニウム(IV)は、水に難溶性の白色からオフホワイトの固体です。比表面積、イオン交換容量が比較的大きく、熱安定性に優れ、誘電特性があります。
アプリケーション
水酸化ジルコニウム(IV)は以下の用途に使用できます:
  • ソルビトールの液相脱水用の 硫酸化ジルコニア触媒を調製するための 出発物質。
  • 溶液からアニオン染料を除去するためのコーティングされた磁性材料の製作。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
464171-BULK:
464171-100G:4548173941738
464171-500G:4548173941745
464171-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liquid-phase dehydration of sorbitol to isosorbide using sulfated zirconia as a solid acid catalyst
Nazmul Abedin Khan, et al
Applied Catalysis A: General, 452, 34-38 (2013)
Selective and Efficient Removal of Anionic Dyes from Solution by Zirconium(IV) Hydroxide-Coated Magnetic Materials
Yanyan Hu and Runping Han
Journal of Chemical and Engineering Data, 64, 791-799 (2019)