Merck
380679
Sigma-Aldrich
オキシ硝酸ジルコニウム(IV) 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
硝酸ジルコニル 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrO(NO3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
231.23 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
組成
Degree of hydration, ~1
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI Key
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
インドールとアルデヒドは、オキシ硝酸ジルコニウム(IV)水和物の存在下で縮合反応を経てビス- またはトリス-(インドリル)メタン産物を生成し、この産物は脱水素を経てpH指標薬(pH範囲8~10)として使用される共役発色団が得られます。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
380679-10G:4548173956008
380679-50G:4548173956015
380679-VAR:
380679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zirconium(IV)-catalyzed one-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores as new pH indicators or calorimetric chemosensors for transition metals
Khorshidi A, et al.
Tetrahedron Letters, 55(29), 3873-3877 (2014)