Merck
357405
Sigma-Aldrich
塩化ジルコニウム(IV)
≥99.9% trace metals basis
別名:
テトラクロロジルコニウム, 四塩化ジルコニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrCl4
CAS番号:
分子量:
233.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
蒸気圧
1 mmHg ( 190 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
転移温度
sublimation point 331 °C
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化ジルコニウム(IV)は、以下のような様々な反応の効率的なルイス酸触媒として機能します。
  • インドールとアルデヒド/ケトンの求電子付加反応によるビス(インドリル)メタンの生成。活性化アレーンの求電子的アミノ化、
  • アセタールのトランスチオアセチル化、
  • 複素環-N-オキシドの脱酸素、
  • ニトロ化合物の還元、
  • 1,3-オキサチオランへのカルボニル化合物の変換、
  • 3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オンを合成するためのビギネリ反応、
  • 非活性化カルボン酸とアミンの直接アミドカップリング、
  • キノキサリンとピリド[2,3-b]ピラジンの合成、
  • t-ブチルジメチルシリル(TBDMS)エーテルの脱保護。
修正Bouveault反応を介した、対応するα,α-ジメチルアミンへの変換を改善するためにピロリジンを活性化します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357405-10G:4548173938578
357405-VAR:
357405-BULK:
357405-100G:4548173938561
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldrichimica Acta, 18, 31-31 (1985)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry null
Direct Amide Coupling of Non-activated Carboxylic Acids and Amines Catalysed by Zirconium(IV) Chloride
Lundberg H, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 18(13), 3822-3826 null
Zirconium(IV) Chloride - Catalysed Reaction of Indoles: An Expeditious Synthesis of Bis(indolyl)methanes
Nagawade RR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12) (2005)
A facile zirconium(IV) chloride catalysed selective deprotection of t-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers
Sharma GVM, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 4689-4691 (2003)