Merck
221880
Sigma-Aldrich
塩化ジルコニウム(IV)
greener alternative
≥99.5% trace metals basis
別名:
テトラクロロジルコニウム, 四塩化ジルコニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrCl4
CAS番号:
分子量:
233.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 190 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
転移温度
sublimation point 331 °C
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
触媒量のカルボン酸とアミンのより環境に優しいアミド化を促進するために使用されます。この技術により、カルボン酸の事前活性化やカップリング試薬の使用が必要なくなります。
非活性型のカルボン酸とアミンからの直接アミド形成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221880-BULK:
221880-VAR:
221880-100G:4548173932293
221880-500G:4548173932309
221880-5G:4548173932316
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ines Sifaoui et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 584115-584115 (2021-02-19)
In this study, the application of amphipods in vivo assays was evaluated. The main aim of this work was to check the potential use of this model in biocompatibility assessments of metal-organic frameworks (MOFs). Hence, six different MOFs were synthesized
Giles W Theaker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (48)(48), 6883-6885 (2008-12-04)
A group of readily available zirconium catalysts incapable of ethene-co-styrene polymerization are remarkably active and selective for the production of the new polymer ethene-co-tert-butylstyrene via a single site mechanism.
Stefania Fioravanti et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(41), 8207-8210 (2012-09-26)
ZrCl(4) was found to be an ideal catalyst to promote aza-Henry reactions between trifluoromethyl aldimines and some nitro alkanes giving new fluorinated β-nitro amines. The reaction is strongly influenced by the CF(3) group, the yield by the alkyl chain of
Harish Kumar et al.
Ultrasonics sonochemistry, 15(2), 129-132 (2007-04-17)
Sonication of aromatic aldehydes, urea and ethyl acetoacetate in presence of solvent (ethyl alcohol) or solvent-less dry media (bentonite clay) supported-zirconium (IV) chloride (ZrCl(4)) as catalyst at 35 kHz gives 6-methyl-4-substitutedphenyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl esters proficiently in high yields.
Ilanit Doron-Mor et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(24), 10727-10733 (2004-11-17)
Coordination self-assembly of bishydroxamate-based metal-organic multilayers on gold employing a layer-by-layer (LbL) approach was investigated. It is shown that the solution chemistry of the participating metal ion has a marked influence on the composition and properties of the multilayers. Use