About This Item
化学式:
HfCl4
CAS番号:
分子量:
320.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: decomposes(lit.)
おすすめの製品
詳細
塩化ハフニウム(IV)は、四塩化ハフニウムとも呼ばれ、ハフニウム金属や各種ハフニウム化合物の製造における前駆体として一般的に使用されています。また、特定の有機合成反応における触媒としても使用されています。塩化ハフニウム(IV)は反応性が高く、湿気に敏感であるため、通常は不活性雰囲気下で取り扱われます。
アプリケーション
塩化ハフニウム(IV)は、以下のような用途に使用できます:
- リチウム電池に使用される固体電解質材料であるリン酸リチウムハフニウムの合成における前駆体として。リン酸リチウムハフニウムは、高いイオン伝導性と化学的安定性を有しています。
- アルデヒドやケトンなどの、さまざまなカルボニル化合物のアセタール化反応における触媒として。
- カルボン酸とアルコールの直接エステル化反応における触媒として。
- リチウムおよびナトリウムイオン電池用の高容量正極材料として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
258202-50G:4548173934600
258202-BULK:
258202-VAR:
258202-10G:4548173934594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct condensation of carboxylic acids with alcohols catalyzed by hafnium (IV) salts.
Ishihara K, et al.
Science, 290.5494, 1140-1142 (2000)
Visualization of the cytoskeletal elements in tissue culture cells by bloc-staining with hafnium chloride after rapid freezing and freeze-substitution fixation.
T Hatae et al.
Journal of electron microscopy, 33(2), 186-190 (1984-01-01)
Guoguang Liu et al.
Biomacromolecules, 9(3), 949-953 (2008-02-15)
The feasibility of a previously established method based on ozonolysis and hydrogenation reactions for the production of 9-hydroxynonanoic acid from oleic acid has been demonstrated. Metal catalyzed lactonization conditions have been used to convert 9-hydroxynonanoic acid into 1,11-dioxacycloicosane-2,12-dione, which is
Lutz Ackermann et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(12), 1975-1978 (2007-06-07)
Two distinct economical catalysts for intramolecular hydroaminations of electronically unactivated alkenes with basic amines are described, which are based on (a) group 4 metal halides under basic reaction conditions or (b) Brønsted-acid organocatalysts.