Merck
202118
Sigma-Aldrich
酸化ハフニウム(IV)
powder, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HfO2
CAS番号:
分子量:
210.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
密度
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
InChI Key
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Hafnium(IV) oxide: Utilized predominantly in the semiconductor industry, Hafnium(IV) oxide offers excellent thermal and chemical stability, which makes it suitable as a high-k gate dielectric material in metal-oxide-semiconductor (MOS) devices. Its application has become increasingly important with the miniaturization of electronic components, aiding in the enhancement of transistor performance without further reducing the component size. This role is critical in the development of more efficient, faster computing technologies (Sigma-Aldrich, CAS 12055-23-1).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202118-100G:4548173930077
202118-25G:4548173930084
202118-BULK:
202118-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.
炭化ケイ素は、機械的用途だけでなくエレクトロニクス用および光学用材料としても注目されている材料です。