Merck
590592
Sigma-Aldrich
塩化ハフニウム(IV)
purified by sublimation, 99.9% trace metals basis
別名:
テトラクロロハフニウム, 四塩化ハフニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HfCl4
CAS番号:
分子量:
320.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 190 °C)
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
精製方法
sublimation
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化ハフニウム(IV)は以下で触媒として使用できます:
  • アルデヒド、アミン、亜リン酸エステルのワンポット3成分反応によるα-アミノホスホネートの合成 。
  • イオン液体中での炭水化物の5-ヒドロキシメチルフルフラールへの変換 。
  • N-置換フェニレンジアミンとアルデヒドからの1,2-二置換ベンズイミダゾールの並行合成 。
以下としても使用できます:
  • ゾルゲル法により酸化ハフニウムナノ粒子を調製するための前駆体 。
  • 嵩高いグアニジナトハフニウム(iv)クロリド錯体を合成するための出発物質。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
590592-BULK:
590592-VAR:
590592-25G-PW:
590592-5G:4548173944494
590592-25G:4548173944487
590592-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and crystal structures of bulky guanidinato zirconium (IV) and hafnium (IV) chloride complexes
Cameron Jones, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 42, 866-870 (2012)
Highly efficient synthesis of ?-aminophosphonates catalyzed by hafnium(IV) chloride
Xiao-Chuan Li, et al.
Tetrahedron Letters, 57, 1782-1785 (2016)
Hafnium oxide nanoparticles synthesized via sol-gel route for an efficient detection of volatile organic compounds at room temperature
Anamitra Chattopadhyay and Jhasaketan Nayak
Materials Science in Semiconductor Processing, 139 , 106336-106336 (2022)
Catalytic conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural by Hafnium (IV) chloride in ionic liquids
Zehui Zhang, et al.
Starch, 64, 770-775 (2012)
Activated carbon supported hafnium (IV) chloride as an efficient, recyclable, and facile removable catalyst for expeditious parallel synthesis of benzimidazoles
Xiao-Chong Peng, et al.
Catalysts, 10, 436-436 (2020)