Merck
667943
Sigma-Aldrich
ハフニウム(IV) n-ブトキシド
別名:
n-ブトキシハフニウム, テトラブトキシハフニウム(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H36HfO4
CAS番号:
分子量:
470.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: hafnium
reagent type: catalyst
密度
1.2376 g/mL
SMILES記法
CCCCO[Hf](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
LTBRWBUKPWVGFA-UHFFFAOYSA-N
詳細
ハフニウム(IV)n-ブトキシドは ハフニウムナノ材料の調製においておよび重合反応の触媒として広く使用されている有機金属酸化物です 。
アプリケーション
ハフニウム(IV)n-ブトキシドは以下の用途に使用できます:
  • 誘電特性が強化された酸化ハフニウム(HfO2)超薄膜を合成するためのゾルゲル前駆体として。
  • ポリ(ブチレンサクシネート)(PBS)合成のエステル交換触媒として。
  • さまざまな電子用途向けのBaHfO3(ハフ酸バリウム)ペロブスカイテナノ結晶を製造するための前駆体として。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
667943-5G:4548173923178
667943-BULK:
667943-25G:4548173923161
667943-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sol?Gel Fabrication of Dielectric HfO2 Nano-Films; Formation of Uniform, Void-Free Layers and Their Superior Electrical Properties
Yoshitaka Aoki, et al.
Chemistry of Materials, 17, 450-458 (2005)
Synthesis and properties of poly (butylene succinate): Efficiency of different transesterification catalysts
Nicolas Jacquel, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49 , 5301-5312 (2011)
Hybrid approach to obtain high-quality BaMO3 perovskite nanocrystals
Natalia Chamorro, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10, 28872-28878 (2020)