Merck
333948
Sigma-Aldrich
ジルコニウム(IV)ブトキシド 溶液
80 wt. % in 1-butanol
別名:
ジルコニウム酸テトラブチル 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(OC4H9)4
CAS番号:
分子量:
383.68
Beilstein:
4132649
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solution
品質水準
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
濃度
80 wt. % in 1-butanol
屈折率
n20/D 1.466
密度
1.049 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CeO2で安定化されたジルコニアポリ結晶のゲルの非従来型調整法において用いられます。ポリ結晶は鋼鉄や鉄合金の保護コ-ティングとして有望です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333948-2L:4548173215778
333948-500ML:4548173215785
333948-5ML:
333948-100ML:4548173215761
333948-BULK:
333948-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DiMaggio, R. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3839-3839 (1998)