Merck
333972
Sigma-Aldrich
ジルコニウム(IV)プロポキシド 溶液
70 wt. % in 1-propanol
別名:
ジルコニウム酸テトラプロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(OCH2CH2CH3)4
CAS番号:
分子量:
327.57
Beilstein:
3679533
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solution
品質水準
組成
Zr, 18.1-22.3% gravimetric
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
濃度
70 wt. % in 1-propanol
屈折率
n20/D 1.451
bp
208 °C/0.1 mmHg
密度
1.044 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Zr/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジルコニウム(IV)プロポキシド溶液は、水との反応性が高い金属アルコキシド溶液です。これは、大気圧エレクトロスプレー法による酸化ジルコニウム薄膜の合成のための前駆体物質として使用することができます。ジルコニウム(IV)プロポキシドは、安定したゾルの調製にも使用することができ、光学、電子および磁気に関するアプリケーションに使用できる可能性があります。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.9 °F - closed cup
引火点(℃)
28.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333972-500ML:4548173954950
333972-5ML:
333972-VAR:
333972-BULK:
333972-100ML:4548173954943
333972-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of highly stabilized zirconia sols from zirconium n-propoxide-diglycol system
Zhao J, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 261(1-3), 15-20 (2000)
In Situ Enrichment of Phosphopeptides on MALDI Plates Functionalized by Reactive Landing of Zirconium (IV)- n-Propoxide Ions
Blacken GR, et al.
Analytical Chemistry, 79(14), 5449-5456 (2007)
Ruohong Sui et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(9), 4390-4396 (2006-04-19)
The objective of the present study was to synthesize porous ZrO2 aerogels with a nanostructure via a direct sol-gel route in the green solvent supercritical carbon dioxide (scCO2). The synthesis involved the coordination and polycondensation of a zirconium alkoxide using
Sol-gel templating of membranes to form thick, porous titania, titania/zirconia and titania/silica films
Schattka JH, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(15), 1414-1420 (2006)
Heine, M.C.; et al.
Combustion and Flame, 144 (4), 809-820 (2006)
資料
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。
すべて表示