Merck
243493
Sigma-Aldrich
オキシ硝酸ジルコニウム(IV) 水和物
別名:
硝酸ジルコニル 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrO(NO3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
231.23 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder and chunks
フォーム
powder and chunks
品質水準
組成
Degree of hydration, ~6
white
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI Key
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate is a crystalline zirconium compound that exhibits high solubility in water. It typically comprises amixture of oxide and a slightly hydroxide form.
アプリケーション
オキシ硝酸ジルコニウム(IV)水和物はCeO2-ZrO2混合酸化物触媒担体の調製に使用されます。以下の生成にジルコニウム前駆体として使用することができます:
  • Pb(Zr0.50Ti0.50)O3強誘電性薄膜
  • シリカ又はアルミナでドープしたナノ結晶性セリア/ジルコニア(Ce0.5Zr0.5O2)。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243493-500G:4548173928050
243493-BULK:
243493-VAR:
243493-100G:4548173928043
243493-5G:4548173928067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence of active metal loading and oxygen mobility on coke-free dry reforming of Ni-Co bimetallic catalysts
Djinovic P, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 125, 259-270 (2012)
Flame-made nanocrystalline ceria/zirconia doped with alumina or silica: structural properties and enhanced oxygen exchange capacity
Schulz H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(12), 2979-2984 (2003)
Sol-Gel Preparation of Pb (Zr0. 50Ti0. 50) O3 Ferroelectric Thin Films Using Zirconium Oxynitrate as the Zirconium Source
Zeng J, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 82(2), 461-464 (1999)