アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
1-2% La
SMILES記法
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI Key
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
セリアは、触媒および固体酸化物形燃料電池用の材料-プラットフォームとして最もよく研究されているものの1つです。結果的に科学者たちは、硝酸セリウム(III)六水和物を使用した、ナノキューブ、ナノチューブ、ナノロッドなどのセリアナノ粒子の調製について、十分に制御した合成プロトコルを開発しました。このようなカスタマイズ可能な合成によって、たとえば微細構造の多孔性を利用した金属および合金の含浸や、セリアジルコニアなどのセリアベースの材料の合成など、セリアを容易に触媒担体として使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
238538-BULK:
238538-100G:
238538-500G:
238538-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.