Merck
237957
Sigma-Aldrich
硝酸イットリウム(III) 六水和物
99.8% trace metals basis
別名:
三硝酸イットリウム六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
383.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
形状
crystals and lumps
不純物
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
2.682 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI Key
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸イットリウム(III)六水和物は、イットリウムベースの錯体やナノ材料を合成する前駆体として広く使用されている白色結晶固体です。
アプリケーション
硝酸イットリウム(III)六水和物は以下の用途で利用することができます:
  • 共沈法による酸化イットリウムのナノ粒子を合成する前駆体として。
  • 電気活性を有する ポリ(ビニリデンフルオリド)(PVDF)の薄膜を調製するため。硝酸イットリウム(III)六水和物を添加すると PVDFフィルムにおける誘電率と電気活性β相の核生成が改善します。
  • 光触媒活性を強化した酸化セリウム中空球の階層構造を調製するためのドーパントとして。
  • カリックス[4]レソルシンアレーンのような超分子の迅速合成のための環境にやさしい触媒として。
その他情報
水和はわずかです。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237957-VAR:
237957-100G:4548173932927
237957-25G:4548173932934
237957-500G:4548173932941
237957-BULK:
237957-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, optical and electrochemical properties of Y2O3 nanoparticles prepared by co-precipitation method
Thulasingam Saravanan, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15, 4353-4357 (2015)
Wang, X., et al.
Nanjing Ligong Daxue Xuebao, 75, 636-636 (2003)
The role of cerium (iii)/yttrium (iii) nitrate hexahydrate salts on electroactive beta phase nucleation and dielectric properties of poly (vinylidene fluoride) thin films
Pradip Thakur, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 28487-28496 (2015)
Yttrium (III) Nitrate: A Powerful Catalyst for Green and Rapid Synthesis of Some Supramolecules
Afsaneh Arami, et al.
Journal of the Chinese Chemical Society, 62, 13-16 (2015)
Rushikesh Fopase et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 116, 111163-111163 (2020-08-19)
Exclusive magnetocaloric properties of orthoferrites offer advantages for their application in the magnetic hyperthermia as well as imaging applications. In the present study, the effect of yttrium concentration on the magnetic characteristics of the iron oxide based nanomaterials was analyzed