アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.6H2O/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;;6*1H2/q3*-1;+3;;;;;;
InChI Key
VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ペロブスカイトに基づく固体酸化物燃料電池の製造。
- スーパーキャパシターでの可能性のある使用のためのNd3+ドープ五酸化バナジウムナノ構造物の合成。
- 医薬品化学の用途向けの表面修飾キノロンのFriedlander(フリードレンダー)合成用触媒。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
289175-25G:
289175-100G:
289175-VAR:
289175-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.