Merck
229687
Sigma-Aldrich
Holmium(III) nitrate pentahydrate
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ho(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
441.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
InChI Key
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
229687-VAR:
229687-25G:
229687-BULK:
229687-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)