Merck
325996
Sigma-Aldrich
硝酸ツリウム(III) 五水和物
powder or crystals, 99.9%
別名:
三硝酸ツリウム五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tm(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
445.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.9%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tm/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChI Key
PEYIBPJKEYRLDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
硝酸ツリウム(III)五水和物は、酵素ベースのバイオセンサー分析における修飾電極用の酸化ツリウム(Tm2O3)ナノロッドの合成に使用されています。
また、親水性の微孔性ランタニド有機フレームワークの合成にも使用できます。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
325996-5G:
325996-BULK:
325996-1G:
325996-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Albenc Nexha et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-03-07)
The incorporation of oleic acid and oleylamine, acting as organic surfactant coatings for a novel solvothermal synthesis procedure, resulted in the formation of monoclinic KLu(WO4)2 nanocrystals. The formation of this crystalline phase was confirmed structurally from X-ray powder diffraction patterns
A dual enzyme functionalized nanostructured thulium oxide based interface for biomedical application.
Singh J, et al.
Nanoscale, 6(2), 1195-1208 (2014)
Manoj Kumar et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 34(1), 24-32 (2018-10-03)
This article describes the preparation of a 170Tm source by chemical deposition technique, its encapsulation in a titanium holder, and preliminary quality evaluation for potential utility as a brachytherapy source. The procedure consisted of electrodeposition of Ni on a Cu
Hydrophilic microporous lanthanide-organic frameworks based on 4, 4?-biphenyldiacetate: Synthesis, crystal structures and sorption properties.
Makhloufi G, et al.
Polyhedron, 127, 59-67 (2017)
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.