Merck
204668
Sigma-Aldrich
塩化ツリウム(III) 六水和物
99.99% trace metals basis
別名:
ツリウム トリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TmCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
383.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thulium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
XBIAQAHPMBNVJE-UHFFFAOYSA-K
詳細
塩化ツリウム(III)六水和物は、水溶性の白色結晶塩です。イオン伝導性と安定性により、太陽電池や半導体用途の分野で広く使用されています。
アプリケーション
塩化ツリウム(III)六水和物は、以下の用途に使用できます:
  • バンドギャップや結晶サイズなどの光電子特性が向上した共ドープ ZrO2 を調製するための前駆体として。これらの Tm 添加金属酸化物は、スーパーキャパシタやペロブスカイト太陽電池に使用されています。
  • 広いスペクトルをカバーする光触媒活性を持つ NaYF4:Yb,Tm アップコンバージョンナノ結晶半導体ハイブリッド構造を合成するための Tm 源として。
  • 放射線検出用の分光学的用途に用いる LaCl3:Tm3+ 単結晶を調製するためのドーパントとして。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
204668-VAR:
204668-BULK:
204668-250MG:
204668-5G:
204668-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facet engineered interface design of NaYF 4 :Yb,Tm upconversion nanocrystals on BiOCl nanoplates for enhanced near-infrared photocatalysis.
Bai L, et al.
Nanoscale, 8(45), 19014-19024 null
Libing Fu et al.
Nanoscale, 9(36), 13683-13692 (2017-09-07)
There is considerable interest in developing diagnostic nanotools for early detection and delivery of various therapeutic agents for treatment of neurodegenerative diseases. However, a key challenge remains in the selection of suitable surfaces to overcome the nano-bio interface issue, namely
Hongjun Zhuang et al.
Nanoscale, 12(18), 10216-10225 (2020-05-02)
Because of the low tissue penetration depth and poor photostability of organic cyanine dye, in addition to environmental interference, it is a great challenge to monitor the degree of drug-induced hepatotoxicity by the in vivo detection of peroxynitrite (ONOO-). Herein
Paulino Alonso-Cristobal et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(27), 14992-14999 (2015-06-23)
Herein, we present a phototriggered drug delivery system based on light responsive nanoparticles, which is able to release doxorubicin upon NIR light illumination. The proposed system is based on upconversion fluorescence nanoparticles of β-NaYF4:Yb,Tm@SiO2-PEG with a mean diameter of 52±2.5
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.