Merck
204870
Sigma-Aldrich
塩化イッテルビウム(III) 六水和物
99.998% trace metals basis
別名:
イッテルビウム(III) クロリド·6水和物, 三塩化イッテルビウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YbCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
387.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.998% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
不純物
≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
180 °C (dec.) (lit.)
密度
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化イッテルビウム(III)六水和物は、ナノマテリアル合成の前駆体として、およびさまざまな有機変換における触媒として使用される白色の結晶固体です。
アプリケーション
塩化イッテルビウム(III)六水和物は、以下で前駆体として使用できます:
  • 白色LEDを製作するための酸化イッテルビウムナノディスクの合成。
  • 生物医学用途向けの、良好な発光強度を備えたNaYF4:Yb/Ho/Mnアップコンバージョンナノ粒子の調製。
  • 近IR光触媒によるH2放出のための三次元NaYF4:Yb3+/Tm3+六角柱の製作。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
204870-BULK:
204870-VAR:
204870-50G:
204870-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simple one pot synthesis of luminescent europium doped yttrium oxide Y2O3: Eu nanodiscs for phosphor converted warm white LEDs
Julian Petry, et al.
Nanoscale advances, 4, 858-864 (2022)
Three-dimensional NaYF4:Yb3+/Tm3+ hexagonal prisms coupled with ZnIn2S4 nanosheets for boosting near-infrared photocatalytic H2 evolution
Zhouze Chen, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 108352-108352 (2022)
Enhancement of Luminescence Intensity in Red Emitting NaYF4:Yb/Ho/Mn Upconversion Nanophosphors by Variation of Reaction Parameters
Kumbam Lingeshwar Reddy, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 121, 11783-11793 (2017)
Uliana Kostiv et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 6, 2290-2299 (2016-01-07)
NaYF4:Yb(3+)/Er(3+) nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of lanthanide trifluoroacetates using oleylamine (OM) as both solvent and surface binding ligand. The effect of reaction temperature and time on the properties of the particles was investigated. The nanoparticles were characterized by
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.