Merck
204919
Sigma-Aldrich
塩化イットリウム(III) 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
三塩化イットリウム六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
303.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204919-VAR:
204919-10G:4548173358390
204919-50G:4548173358406
204919-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Srank et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 68(12), 2163-2168 (2010-08-10)
Separation of (90)Y from a parent solution of (90)Sr-(90)Y in 0.5 M nitric acid by two-stage liquid-liquid extraction has been investigated using centrifugal extractors. The extraction agent used was 0.25 M di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA) in n-dodecane. Back-extraction used 5 M
Hongguang Liu et al.
PloS one, 5(3), e9470-e9470 (2010-03-09)
Optical imaging (OI) techniques such as bioluminescence and fluorescence imaging have been widely used to track diseases in a non-invasive manner within living subjects. These techniques generally require bioluminescent and fluorescent probes. Here we demonstrate the feasibility of using radioactive
Masakazu Kawashita et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 21(6), 1837-1843 (2010-03-17)
Porous Y2O3 microparticles 500 microm in size were obtained, when 1 wt%-ammonium alginate aqueous solution was dropped into 0.5 M-YCl3 aqueous solution by a Pasteur pipette and the resultant gel microparticles were heat-treated at 1100 degrees C. Small pores less
Yusuke Takahashi et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 34(2), 574-578 (2012-08-03)
Yttrium is used in the production of various electronic devices because the alloy it contains enhances or modifies the properties of other elements. In order to study the cytotoxic action of yttrium, the effect of yttrium chloride (YCl(3)) on the
Fajun Zhang et al.
Proteins, 78(16), 3450-3457 (2010-09-28)
The effective interactions and phase behavior of protein solutions under strong electrostatic coupling conditions are difficult to understand due to the complex charge pattern and irregular geometry of protein surfaces. This distinguishes them from related systems such as DNA or
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.