Merck
450073
Sigma-Aldrich
塩化イッテルビウム(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
三塩化イッテルビウム, 塩化イッテルビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YbCl3
CAS番号:
分子量:
279.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
875 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
NiCl2と共にあらゆるハロゲン化物の還元的脱ハロゲン化の非常に効果的な触媒の形成に適用されます。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450073-BULK:
450073-VAR:
450073-25G:
450073-25G-PW:
450073-5G-PW:
450073-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhang, Y. et al.
Synthetic Communications, 27, 4327-4327 (1997)
W Shepard et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 56(Pt 10), 1288-1303 (2000-09-22)
The basic theory and principles of the multiple-wavelength anomalous solvent-contrast (MASC) method are introduced as a contrast-variation technique for generating low-resolution crystallographic phase information on the envelope of a macromolecule. Experimental techniques and practical considerations concerning the choice of anomalous
D M Albin et al.
Journal of animal science, 79(5), 1250-1258 (2001-05-26)
The apparent ileal digestibilities of amino acids and rate of passage were evaluated in pigs (BW = 78.3 +/- 7.4 kg) fed a semipurified diet. The pigs were fed 1.82, 2.73, or 3.65 kg DMI/d. The highest level of feed
Haiqing Xiao et al.
Toxicology letters, 155(2), 247-252 (2004-12-18)
It is well known that lanthanides have come into extensive and rapid use in a number of fields. As a result, more and more lanthanides are getting into the environment and food chains. However, the distributions of lanthanides in brain
Peng Zhang et al.
Environmental science & technology, 46(3), 1834-1841 (2011-12-24)
With the increasing utilization of nanomaterials, there is a growing concern for the potential environmental and health effects of them. To assess the environmental risks of nanomaterials, better knowledge about their fate and toxicity in plants are required. In this
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.