グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lutetium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
905 °C (lit.)
密度
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
AEDROEGYZIARPU-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
- As a precursor to synthesize chiral bridged lutetium catalyst for asymmetric hydroamination.
- As a starting material to prepare doped lutetium oxide nanophosphors.
- To fabricate scintillation detectors such as lutetium aluminum garnet (LuAG).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450960-1G:
450960-5G-PW:
450960-BULK:
450960-VAR:
450960-1G-PW:
450960-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.