Merck
441791
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)
別名:
2,4-ビス(1,1-ジメチルエチル)フェノール亜リン酸塩(3:1), トリ(2,4-ジ- t-ブチルフェニル)亜リン酸塩, トリ(2,4-ジ-tert -ブチルフェニル)亜リン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)3C]2C6H3O]3P
CAS番号:
分子量:
646.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
InChI Key
JKIJEFPNVSHHEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)亜リン酸塩は、トリアリール系の亜リン酸塩であり、触媒反応およびメタル化反応に使用することができます。その特性としてメタル化反応を起こし、コスト効率の高い合成プロセスが可能であるため、ビアリールカップリング反応に有用です。
アプリケーション
これは鎖延長剤および加工安定剤として使用されることがあり、ポリ乳酸(PLA)やポリオレフィンなどの安定したポリマー材料の製造を容易にします。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
441791-100G:
441791-VAR:
441791-500G:
441791-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study of the high temperature reactions of a hindered aryl phosphite (Hostanox PAR 24) used as a processing stabiliser in polyolefins.
Kriston I, et al.
Polymer Degradation and Stability, 95(9), 1883-1893 (2010)
Orthopalladated triarylphosphite complexes as highly efficient catalysts in the Heck reaction.
Albisson DA
Tetrahedron Letters, 39(52), 9793-9796 (1998)
Orthopalladated triaryl phosphite complexes as highly active catalysts in biaryl coupling reactions.
Albisson DA, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 19, 2095-2096 (1998)
Structure effect of phosphite on the chain extension in PLA.
Meng X, et al.
Polymer Degradation and Stability, 120(52), 283-289 (2015)
Ebru Oral et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(6), 757-761 (2014-02-19)
Antioxidant stabilization of radiation cross-linked ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) has been introduced to improve the oxidative stability of total joint implant bearing surfaces. Blending of an antioxidant with UHMWPE resin powder followed by consolidation and radiation cross-linking has been