Merck
441805
Sigma-Aldrich
トリス(ノニルフェニル)亜リン酸
別名:
トリス(ノニルフェニル)亜リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C9H19C6H4O)3P
CAS番号:
分子量:
689.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
>360 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCc1ccccc1OP(Oc2ccccc2CCCCCCCCC)Oc3ccccc3CCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69O3P/c1-4-7-10-13-16-19-22-31-40-34-25-28-37-43(40)46-49(47-44-38-29-26-35-41(44)32-23-20-17-14-11-8-5-2)48-45-39-30-27-36-42(45)33-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,34-39H,4-24,31-33H2,1-3H3
InChI Key
WGKLOLBTFWFKOD-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリス(ノニルフェニル)亜リン酸エステル(TNPP)は、ヒドロペルオキシドを分解することでポリエチレンの性能を改善する安定剤として主に使用される抗酸化物質です。また、ポリマー鎖を延長することで熱安定性を強化するために使用できます。
アプリケーション
TNPPは、イルガノックスとの組み合わせで、難燃性ナノ複合材の調製中に酸化的分解からポリアミド6(PA6)を保護するために使用されます。TNPPは、複合材の分子量減少を防ぎ引っ張り強さを増大させる安定剤として使用できます。また、包装材としての使用が考えられるポリ(ヒドロキシ酪酸-co-3-ヒドロキシ吉草酸)ベースの粘土ナノ複合材の溶融混合中にポリマーの粘性を改善するために、鎖延長剤としても使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
441805-1L:
441805-250ML:
441805-BULK:
441805-VAR:
441805-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On the use of tris (nonylphenyl) phosphite as a chain extender in melt-blended poly (hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate)/clay nanocomposites: Morphology, thermal stability, and mechanical properties
Gonzalez?Ausejo J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 133(2), 118-129 (2016)
LC-MS/MS analytical procedure to quantify tris (nonylphenyl) phosphite, as a source of the endocrine disruptors 4-nonylphenols, in food packaging materials
Mottier P, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 31(5), 962-972 (2014)
Bio-based solution-cast blend films based on polylactic acid and polyhydroxybutyrate: Influence of pyromellitic dianhydride as chain extender on the morphology, dispersibility, and crystallinity
Dawin TP, et al.
Progress in Organic Coatings, 119(5), 23-30 (2018)
Halloysite nanotubes loaded with liquid organophosphate for enhanced flame retardancy and mechanical properties of polyamide 6
Boonkongkaew M and Sirisinha K
Journal of materials science & technology, 119(5), 1-13 (2018)
Effects of chain-extending stabilizer on bioplastic poly (lactic acid)/polyamide blends compatibilized by reactive extrusion
Gug J, et al.
Polymer Degradation and Stability, 153(5), 118-129 (2018)