Merck
T61204
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリエチル
98%
別名:
P(EtO)3, P(OEt)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3P
CAS番号:
分子量:
166.16
Beilstein:
956578
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: Reductions
不純物
≤1% triethyl phosphate and diethyl phosphite
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
還元剤として用い、求電子剤と反応してホスホナート類またはリン酸塩類を生成します。ヨウ化銅(I)と安定な錯体を形成します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T61204-5ML:
T61204-4L:
T61204-VAR:
T61204-100ML:
T61204-BULK:
T61204-500ML:
T61204-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gabriele Albertin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(35), 15470-15480 (2015-08-04)
Diazoalkane complexes [Ru(Tp)(N2CAr1Ar2)(PPh3)L]BPh4 ( and ) [Tp = tris(pyrazolyl)borate; L = P(OMe)3, P(OEt)3; Ar1 = Ar2 = Ph; Ar1 = Ph, Ar2 = p-tolyl; Ar1Ar2 = C12H8] were prepared by allowing chloro-compounds RuCl(Tp)(PPh3)L to react with diazoalkane in the presence
Stowell, J. K.; Widlanski, T. S. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1825-1825 (1995)
Kyriacos Agapiou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(14), 4528-4529 (2004-04-09)
Exposure of enone substrates 1a-18a, which possess appendant ketone, ester, and nitrile moieties, to Et2Zn in the presence of catalytic Cu(OTf)2/P(OEt)3 provides the cyclized products in good to excellent yields and diastereoselectivities. These results represent the first use of ketones
A Useful Synthesis of 1-Aminocyclopropanephosphonic Acid from Cyclopropanone Acetal.
Antoine Fadel
The Journal of organic chemistry, 64(13), 4953-4955 (2001-10-25)
Misner, J. W.; Fisher, J. W. et al.
Tetrahedron Letters, 44, 5991-5991 (2003)