蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
480 °C
有効性
1165 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-10 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
転移温度
flash point 130 °C
溶解性
500 g/L (slow decomposition)
密度
1.069 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.069
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.069
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体