Merck
537594
Sigma-Aldrich
tert-ブチルアセトアセタート
reagent grade, 98%
別名:
TBAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
158.19
Beilstein:
1680303
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
expl. lim.
8 % (lit.)
不純物
≤0.20% water
water
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-38 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルアセトアセテート(t-BAA) は安価で、業務用試薬の保存が容易です。より立体障害があるtert-ブチルアセト酢酸塩(t-BAA, la)はより一般的に使用されるメチルあるいはエチル類似化合物よりおよそ15~20倍反応性が高いことが反応によって実証されています。この化合物はアセトアセチル化試薬として広く使用されます。
アプリケーション
アセト酢酸tert-ブチルは以下の合成で使用することができます:
  • 様々なアセト酢酸誘導体
  • アセトアセテート
  • アセトアセトアミド
  • 1-(ジエチルアミノ)-2-アセトアセトキシプロパン
  • S)-3-ヒドロキシ酪酸tert-ブチル
  • ベンゾチアゾールβ-ケトエステル誘導体
  • 3,4-二置換ピロール
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537594-500ML:
537594-VAR:
537594-4L:
537594-100ML:
537594-20L:
537594-18L:
537594-2L:
537594-1L:
537594-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transesterification.
Otera J.
Chemical Reviews, 93(4), 1449-1470 (1993)
Deborah A Smithen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(1), 62-68 (2012-10-17)
Prodigiosenes, possessing a 4-methoxypyrrolyldipyrrin skeleton, are known for their anti-cancer activity. Structural modification of the C-ring resulted in a series of prodigiosenes that displayed promising activity against leukemia cell lines during in vitro analysis against the NCI 60 cancer cell
Transacetoacetylation with tert-butyl acetoacetate: synthetic applications.
Witzeman JS and Nottingham WD.
The Journal of Organic Chemistry, 56(5), 1713-1718 (1991)
Enzymatic Synergism in the Synthesis of ?-Keto Esters.
Wisniewska C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 24, 5432-5437 (2015)
Synthesis of (S)-Tert-Butyl 3-Hydroxybutyrate by Asymmetric Reduction of Tert-Butyl Acetoacetate with Saccharomyces cerevisiae B5.
Ou ZM, et al.
Advanced Materials Research, 704 (2013)