アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
72-73 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI Key
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオンは、ランタニドイオンとの安定な錯体の合成に使用される二座配位子です。
2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオンは、安定な無水試薬です。O-付加やC-付加を受けます。さまざまな研究において、金属触媒の空気中で安定なリガンドとして機能します。さらに、ヘテロ環の基質として機能します。
2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオンは、安定な無水試薬です。O-付加やC-付加を受けます。さまざまな研究において、金属触媒の空気中で安定なリガンドとして機能します。さらに、ヘテロ環の基質として機能します。
アプリケーション
2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオンは、α-アリール-β-ジケトン類 およびジシアノアミドベンゼン架橋ジルテニウムの合成において使用されました。.
2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオンは、オレンジ色発光イリジウム(III)複合体の合成において補助リガンドとして使用されました。
2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオンは、オレンジ色発光イリジウム(III)複合体の合成において補助リガンドとして使用されました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
155756-VAR:
155756-100G:
155756-5G:
155756-25G:
155756-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of phenylpyridine derivative containing an imide functional group on an iridium (III) complex for solution-processable orange-phosphorescent organic light-emitting diodes
Hwang J, et al.
Dyes and Pigments, 121, 73-78 (2015)
Solvent extraction of some lanthanides with 2, 2, 6, 6-tetramethyl-3, 5-heptanedione
Sweet TR and Parlett HW
Analytical Chemistry, 40(12), 1885-1888 (1968)
Muriel Fabre et al.
Inorganic chemistry, 45(23), 9332-9345 (2006-11-07)
The dicyanamidobenzene-bridge diruthenium complex [{Ru(tpy)(thd)}(2)(mu-dicyd)][PF(6)] ([3][PF(6)]) (dicyd = 1,4-dicyanamidobenzene, tpy = 2,2':6',2' '-terpyridine, thd = 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione) and its mononuclear counterpart [Ru(tpy)(thd)(Ipcyd)] (2) [Ipcyd = 4-iodophenylcyanamide anion (Ipcyd(-))] were synthesized and fully characterized. Cyclic voltammetry of 3 showed the presence of
Structure, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational spectra of 2, 2, 6, 6-tetramethyl-3, 5-heptanedione
Vakili, Mohamad and Tayyari, et al.
Journal of Molecular Structure, 970, 160-170 (2010)
2, 2, 6, 6-Tetramethyl-3, 5-heptanedione
Jurica EA
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
資料
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.