Merck
403393
Sigma-Aldrich
ビス(2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘブタンジオン酸)ニッケル(II)
97%
別名:
Ni(TMHD)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS番号:
分子量:
425.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: nickel
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Ni]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ni/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI Key
PIIJAZNTPALBJL-ORWWTJHYSA-L
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403393-250MG:
403393-5G:4548173296487
403393-VAR:
403393-BULK:
403393-1G:4548173296494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)