Merck
765910
Sigma-Aldrich
Potassium tri(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride
97%
別名:
Potassium hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate, Scorpionates, Tp ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22BKN6
CAS番号:
分子量:
336.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
292-301 °C
SMILES記法
[K+].Cc1cc(C)n(n1)[BH-](n2nc(C)cc2C)n3nc(C)cc3C
InChI
1S/C15H22BN6.K/c1-10-7-13(4)20(17-10)16(21-14(5)8-11(2)18-21)22-15(6)9-12(3)19-22;/h7-9,16H,1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Scorpionate ligand
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
765910-VAR:
765910-5G:
765910-1G:
765910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brendan J Liddle et al.
The Journal of organic chemistry, 72(25), 9794-9797 (2007-11-13)
The preparation of three tris(pyrazolyl)toluidines from trifluoromethylaniline reagents is described that likely takes advantage of (quinoidal) resonance-stabilized activation of the C-F bonds. Subsequent transformations lead to two additional (for a total of five new) tris(pyrazolyl)methylaryls. This simple reaction is remarkable