アッセイ
98%
mp
159-161 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6/h7-12H,1-6H3
InChI Key
TXNLQUKVUJITMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- オキシドバナジウム(IV)錯体[VOCl2(dbbpy)(H2O)]の合成。これは、tert-ブチルヒドロペルオキシドの存在下で、シクロオクテンのエポキシ化の触媒として使用されます。
- 鉄触媒によるC-H活性化を介した1-アリールピラゾールのortho-アリル化。
- イリジウム触媒による(ヘテロ)アレーンのボリル化。
- 金属マグネシウムの存在下での鉄触媒による複素環のアリール化。
- ブロックコポリマーのニッケル触媒による脱炭酸反応。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
515477-BULK:
515477-VAR:
515477-5G:
515477-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。