Merck
219584
Sigma-Aldrich
2,6-ジ-tert-ブチルピリジン
≥97%
別名:
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, 2,6-Ditert-butylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21N
CAS番号:
分子量:
191.31
Beilstein:
125886
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
100-101 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1cccc(n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3
InChI Key
UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジ-tert-ブチルピリジンと鉄(III)テトラフェニルポルフィリンπカチオンラジカルとの反応性が、プロトンNMR分光法によって検討されています。2,6-ジ-tert-ブチルピリジンとヨウ化メチルおよびフルオロスルホン酸メチルとの、高圧下における反応が報告されています
アプリケーション
2,6-ジ-tert-ブチルピリジンが、イソブチレンのリビング重合を研究するためにプロトン補足剤として使用されました。また、1,4-ジカルボニル系を生成するアルデヒドのα-エノール化に、硝酸セリウムアンモニウムと共に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
219584-5G:
219584-VAR:
219584-25G:
219584-BULK:
219584-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karolina A Tarach et al.
ChemSusChem, 12(3), 633-638 (2018-12-07)
A new theoretical and practical framework has been developed through operando study of the zeolite catalytic cracking of low-density polyethylene (as a model reaction) under reaction conditions. Results show that microporous ZSM-5 gives rise to less cracking products. Hierarchical ZSM-5
Reactions of crowded molecules under high pressure. Reactions of 2, 6-di-tert-butylpyridine with methyl iodide and methyl fluorosulfonate under high pressure.
Okamoto Y and Lee KI.
Journal of the American Chemical Society, 97(!4), 4015-4018 (1975)
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A29, 639-639 (1992)
Krystyna Rachlewicz et al.
Inorganic chemistry, 35(5), 1136-1147 (1996-02-28)
The reactivity of iron(III) tetraphenylporphyrin pi-cation radical (TPP(*))Fe(III)(ClO(4))(2), (1-1) iron(III) tetra-p-tolylporphyrin pi-cation radical (TTP(*))Fe(III)(ClO(4))(2) (1-2) and iron(III) tetramesitylporphyrin pi-cation radical (TMP(*))Fe(III)(ClO(4))(2) (1-3) complexes with 2,4,6-collidine, 2,3,6-collidine, 2-picoline, 2,6-di-tert-butylpyridine, and 2,6-dibromopyridine has been examined by (1)H NMR spectroscopy in dichloromethane-d(2) solution
Enantioselective organocatalytic singly occupied molecular orbital activation: the enantioselective alpha-enolation of aldehydes.
Hye-Young Jang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(22), 7004-7005 (2007-05-15)