Merck
336106
Sigma-Aldrich
2,6-ルチジン
別名:
2,6-ジメチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
105690
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ルチジンは、2,6-ジメチルピリジンとも呼ばれており、複素環、ニトロアルケン、ハロゲン化アルキルの合成などのさまざまな有機反応で試薬として一般的に使用される有機化合物です。有機合成の触媒としても使用されます。
アプリケーション
2,6-ルチジンは、下記の用途で使用することができます:
  • Cu(II)塩を触媒としたマロン酸ヘミチオエステルおよびアルデヒドからのアルドール付加物の合成における塩基として。
  • エポキシゲラニルアセテートの還元的環化における添加剤として。
  • CuIと組み合わせて使用し、N-スルホニル-1,2,3-トリアゾールの選択的合成における触媒として。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F
引火点(℃)
32 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
336106-AW-1250L-P1:
336106-200L-P1-K0:
336106-VAR:
336106-800ML:
336106-PZ:
336106-100ML:
336106-1L:
336106-BULK:
336106-2L:
336106-200L-P1LSSB:
336106-190UL:
336106-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cu (II)-catalyzed enantioselective aldol condensation between malonic acid hemithioesters and aldehydes.
Orlandi S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1747-1749 (2004)
Ti (III)-catalyzed radical cyclization of 6, 7-epoxygeranyl acetate.
Fuse S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(9), 1961-1963 (2004)
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)
Bojana Ginovska et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15713-15719 (2015-10-24)
We report that 2,6-lutidine⋅trichloroborane (Lut⋅BCl3 ) reacts with H2 in toluene, bromobenzene, dichloromethane, and Lut solvents producing the neutral hydride, Lut⋅BHCl2 . The mechanism was modeled with density functional theory, and energies of stationary states were calculated at the G3(MP2)B3
James R Frost et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(38), 13261-13277 (2015-08-01)
Since their isolation almost 20 years ago, the callipeltosides have been of long standing interest to the synthetic community owing to their unique structural features and inherent biological activity. Herein we present our full research effort that has led to the