Merck
142387
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメチルピリジン
ReagentPlus®, 99%
別名:
2,4,6-コリジン, sym-コリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
107283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4,6-トリメチルピリジンは、ピリジン誘導体です。pKは7.4です。本製品は、シクロペンタン溶液中でトリフルオロヨードメタンと反応して1:1錯体を生成します。この錯体は、NMR(核磁気共鳴)分光法によって調査されました。2,4,6-トリメチルピリジンに四酸化オスミウム溶液を加えることにより、コリジン緩衝四酸化オスミウム溶液が調製されました。この溶液は、電子顕微鏡研究の固定液として使用されています。
2,4,6-トリメチルピリジンを過マンガン酸カリウムで酸化すると、2,4,6-ピリジントリカルボン酸を形成します。
混み合った塩基。
アプリケーション
2,4,6-トリメチルピリジン(コリジン、s-コリジン、2,4,6-コリジン)は、低分子量のN-アシル基を有するN-アシルアミノクマリンのライブラリーの調製に使用されています。
無水ヨウ化リチウムによる混み合ったエステルの開裂に有用な溶媒。
電子顕微鏡観察用の組織固定剤です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
142387-1L:
142387-5ML:
142387-100ML:
142387-VAR:
142387-BULK:
142387-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, structure, photoluminescence and magnetic properties of new 3-D lanthanide-pyridine-2, 4, 6-tricarboxylate frameworks
Li C-J, et al.
CrystEngComm, 10(11), 1645-1652 (2008)
Andrew W Patterson et al.
Nature protocols, 2(2), 424-433 (2007-04-05)
Substrate activity screening (SAS) is a fragment-based method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases. The method consists of three steps: (i) a library of N-acyl aminocoumarins with diverse
Janet E Del Bene et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(3), 1128-1133 (2006-01-20)
Ab initio EOM-CCSD calculations have been performed on 3:1 FH:NH3 complexes at their own optimized MP2/6-31+G(d,p) geometries and at the optimized geometries in the hydrogen-bonding regions of corresponding 3:1 FH:collidine complexes. The isolated gas-phase equilibrium 3:1 FH:NH3 complex has an
J L Tomsig et al.
Histochemistry, 89(3), 301-306 (1988-01-01)
In previous work of our laboratory it was demonstrated that collidine (2,4,6-trimethylpyridine) abolishes the core osmiophilia and chromaffin reaction from rat pinal gland and vas deferens nerves. This abolition was apparent when tissues were briefly incubated in collidine or when
Leszek Pazderski et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 48(6), 417-426 (2010-05-18)
(1)H, (13)C and (15)N NMR studies of gold(III), palladium(II) and platinum(II) chloride complexes with dimethylpyridines (lutidines: 2,3-lutidine, 2,3lut; 2,4-lutidine, 2,4lut; 3,5-lutidine, 3,5lut; 2,6-lutidine, 2,6lut) and 2,4,6-trimethylpyridine (2,4,6-collidine, 2,4,6col) having general formulae [AuLCl(3)], trans-[PdL(2)Cl(2)] and trans-/cis-[PtL(2)Cl(2)] were performed and the respective