Merck
279471
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸トリエチルシリル
99%
別名:
TESトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸トリエチルシリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Si(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
264.34
Beilstein:
3590541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリエチルシリル化剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
279471-VAR:
279471-50G:
279471-10G:
279471-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 1-1 (1982)
Aldrichimica Acta, 17, 72-72 (1984)