Merck
248460
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリル
97%
別名:
TIPSトリフラート, トリイソプロピルシリルトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
CAS番号:
分子量:
306.42
Beilstein:
3591541
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChI Key
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リチウムアセチリドからのシリルオキシアセチレンの調製に用いられています; このシリルオキシアセチレンは、プロトン酸で促進されるアレ-ン、アルキン、オレフィンの環化反応に用いられています
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
248460-VAR:
248460-10G:
248460-50G:
248460-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 74-74 (1991)
Ryunosuke Kuriki et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(35), 12234-12241 (2020-08-28)
New types of diaryloxystannylenes and -plumbylenes have been synthesized and structurally characterized. Lappert's diaminostannylene and -plumbylene E[N(SiMe3)2]2 (E = Sn, Pb) react with 1,3-diethers of tetrathiacalix[4]arene bearing benzyl or SiiPr3 groups to give the corresponding diaryloxystannylenes and -plumbylenes embedded in
Synlett, 435-435 (1993)
Tetrahedron, 62, 11371-11371 (2006)