Merck
164283
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸メチル
≥98%
別名:
メチルトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO2OCH3
CAS番号:
分子量:
164.10
Beilstein:
774772
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.326 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
密度
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
InChI Key
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸メチルは、穏和な塩基性条件での多糖のプレメチル化によく使用される強力なメチル化試薬です。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸メチルは、以下の用途でメチル化試薬として使用されます:
  • 硫化物が多く含まれる井戸水中の多硫化物およびゼロ価硫黄、リチウム-硫黄電池の電解質中の各種多硫化物のクロマトグラフィーによる定量。
  • カリウムエノラートを用いた反応。
  • アミンからメチルアンモニウムトリフラートへの変換。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
164283-1KG:
164283-50G:
164283-250G:
164283-VAR:
164283-BULK:
164283-10G:
164283-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ring Expansions of 2-Alkenylazetidinium Salts-a New Route to Pyrrolidines and Azepanes
Couty F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(18), 4214-4223 (2006)
Quantitative and Qualitative Determination of Polysulfide Species in the Electrolyte of a Lithium?Sulfur Battery using HPLC ESI/MS with One?Step Derivatization
Zheng D, et al.
Advanced Energy Materials, 5(16) (2015)
Speciation of polysulfides and zerovalent sulfur in sulfide-rich water wells in southern and central Israel
Kamyshny A, et al.
Aquatic Geochemistry, 14(2), 171-192 (2008)
Purification of Laboratory Chemicals, 6 (2009)
Analytical Methods in Wood Chemistry, Pulping, and Papermaking (1998)