Merck
249505
Sigma-Aldrich
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルピリジン
98%
別名:
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylpyridine, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Ditert-butyl-4-methylpyridine, 4-メチル-2,6-ジ-tert-ブチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23N
CAS番号:
分子量:
205.34
Beilstein:
130503
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.4763 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
InChI Key
HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルピリジンは、立体障害された非求核塩基であり、ブレンステッド (BrÖnsted) (プロトン性) 酸とルイス酸とを識別します。また、アルデヒド 及びケトン をビニルトリフラートへと直接、高収率で変換させることを可能にします。それは、GaCl3-が触媒する、フェノールの オルト-エチニル化において、生成物の脱シリル化及び水和を抑制します
アプリケーション
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルピリジンは、下記に使用されてきました:
  • 1,2-ジヒドロ-2-シラナフタレン誘導体の合成において
  • PtCl4-が触媒するホモプロパルギルアジド誘導体の環化反応において、塩基として
  • β-チオマンノピラノシドのジアステレオ選択的合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
249505-5G:
249505-VAR:
249505-1KG:
249505-25G:
249505-1G:
249505-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D Crich et al.
The Journal of organic chemistry, 65(3), 801-805 (2000-05-18)
A highly diastereoselective synthesis of beta-thiomannopyranosides is described in which S-phenyl 2,3-di-O-benzyl-4, 6-O-benzylidene-1-deoxy-1-thia-alpha-D-mannopyranoside S-oxide is treated with triflic anhydride and 2, 6-di-tert-butyl-4-methylpyridine in CH(2)Cl(2) at -78 degrees C leading to the formation of an intermediate alpha-mannosyl triflate. Addition of primary
Katsumi Kobayashi et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(29), 8528-8529 (2002-07-18)
Phenols are ethynylated at the ortho position with silylated chloroethyne in the presence of a catalytic amount of GaCl3 and lithium phenoxide. The lithium salt is essential for the catalysis, and addition of 2,6-di(tert-butyl)-4-methylpyridine inhibits desilylation and hydration of the
Synthesis, 283-283 (1980)
Organic Syntheses, 68, 138-138 (1990)
Hidekazu Arii et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(50), 6649-6652 (2014-05-16)
Treatment of dialkylbenzylsilane (1) with trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate (TPFPB) in the presence of terminal or internal alkynes (3) and 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine gave the corresponding 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives (4) in 34-82% yields.