Merck
347817
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
トリフル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3H
CAS番号:
分子量:
150.08
Beilstein:
1812100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChI Key
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸は強い無機酸です。ビス(トリフルオロメチルチオ)水銀とH2O2を反応させて調製できます。HNO3を混合すると、硝酸化試薬(ニトロニウム塩)が得られます。この試薬は、芳香族化合物の硝酸化に有用です。さまざまな有機溶媒中でのこの試薬の解離について研究が行われています。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸は、以下を調製するための触媒として使用できます:
  • 酸性条件下での対応する不飽和アルコールの環化による、置換テトラヒドロフランおよびテトラヒドロピラン。
  • シュミット反応による、対応するアルデヒドからのニトリル。
  • 2-アルコキシカルボニルアリルボロナートとアルデヒドとのアリルホウ素化反応による、二置換五員環ラクトン。
また、フィッシャーグリコシル化反応やフリーデル・クラフツアシル化反応の触媒としても使用できます。
脱グリコシル化剤
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
347817-1G-KC:
347817-100G:4548173310572
347817-5X1G:4548173138671
347817-1G:4548173138640
347817-5G:4548173138664
347817-BULK:
347817-VAR:
347817-500G:4548173321042
347817-5X1G-KC:
347817-25G:4548173138657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemoselective Schmidt reaction mediated by triflic acid: selective synthesis of nitriles from aldehydes
Rokade BV and Prabhu KR
The Journal of Organic Chemistry, 77(12), 5364-5370 (2012)
Triflic acid-catalyzed additions of 2-alkoxycarbonyl allylboronates to aldehydes. Study of scope and mechanistic investigation of the reaction stereochemistry
Elford TG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(4), 1276-1284 (2007)
Triflic acid-catalysed cyclisation of unsaturated alcohols
Coulombel L and Dunach E
Green Chemistry, 6(10), 499-501 (2004)
Use of trifluoromethanesulfonic acid in fischer glycosylations.
Wessel HP.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 7(1), 263-269 (1988)
M Arisawa et al.
Organic letters, 3(5), 763-764 (2001-03-22)
[reaction: see text]. Addition of dialkyl disulfides to terminal alkynes is catalyzed by a rhodium-phosphine complex and trifluoromethanesulfonic acid giving (Z)-bis(alkylthio)olefins stereoselectively.