Merck
158534
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸
reagent grade, 98%
別名:
TFMSA, トリフル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3H
CAS番号:
分子量:
150.08
Beilstein:
1812100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChI Key
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸は最も強い一塩基有機酸です。ビス(トリフルオロメチルチオ)水銀の過酸化水素水を用いた酸化により合成されます。ジメチルスルホキシド、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミドなどの塩基性溶媒中で完全に解離されます。非水系溶媒中の解離は導電率測定により研究されています。トリフルオロメタンスルホン酸はHNO3と混合することにより、優れたニトロ化試薬であるニトロニウムトリフルオロメタンスルホナートを形成します。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸はスチレン、ヘキサメチルシクロトリシロキサン、L,L-ジラクチドのカチオン重合のイニシエーターとしての使用が可能です。
トリフルオロメタンスルホン酸は用途が広い試薬であり、以下の研究で触媒として使用されました:
  • 芳香族化合物のメチル安息香酸とのFriedel-Craftsアシル化反応。
  • ジアルキルジスルフィドの末端アルキンへの付加反応。
  • プロピルアンモニウムトリフルオロメタンスルホナートとメチル側鎖基(Am-CyTS)を含む単一環状テトラシロキサンの合成。
  • フッ化2,5-置換1-エチル-1H-ベンゾイミダゾール誘導体合成における開始物質の調製。
  • アリールトリフラートの合成、アルケン酸のラクトン化、E-アルケンの形成。
脱グリコシル化剤
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158534-VAR:
158534-100G:4548173309514
158534-10G:4548173108315
158534-BULK:
158534-50G:4548173108322
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cationic polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane by trifluoromethanesulfonic acid and its derivatives, 2. Reaction involving activated trifluoromethylsulfonates.
Toskas G, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 196(9), 2715-2735 (1995)
Shota Kinoshita et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(15), 5061-5065 (2015-04-01)
In this study, a single cyclic tetrasiloxane containing propylammonium trifluoromethanesulfonate and methyl side-chain groups (Am-CyTS) was selectively prepared by the hydrolytic condensation of 3-aminopropyldiethoxymethylsilane using aqueous superacid trifluoromethanesulfonic acid. The (1)H NMR spectrum of Am-CyTS in D2O exhibited a single
Determination of the rate constants of the elementary steps in the cationic polymerization of styrene by trifluoromethanesulfonic acid.
Kunitake T and Takarabe K.
Macromolecules, 12(6), 1061-1067 (1979)
Tetrahedron, 49, 7119-7119 (1993)
Synthesis, 735-735 (1993)
資料
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.