アッセイ
97%
mp
206-208 °C (lit.)
溶解性
1 M HCl: soluble 5%, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES記法
NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-
InChI Key
DKNWSYNQZKUICI-CHIWXEEVSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2A(2903)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- トリエチルアミンの存在下でのイソシアン酸との反応によるアダマンチル尿素の合成.
- 炭酸カリウムの存在下での塩化クロロアセチルからのN-(1-アダマンチル)-2-クロロアセトアミドの合成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
138576-VAR:
138576-500G:
138576-100G:
138576-5G:
138576-BULK:
138576-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック