アッセイ
≥99%
フォーム
solid
mp
209-212 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@H](C2)C3
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+
InChI Key
ORILYTVJVMAKLC-YNFQOJQRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アダマンタンはアマンタジン、メマンチン、サキサグリプチンおよびビルダグリプチンなど様々な医学的に重要な化合物の構造骨格です。カルベノイド反応のためのアダマンタンベースのジロジウムテトラカルボキシラート触媒の合成に用いられます。また、ナノ結晶ダイアモンドフィルムの核生成のための晶結物質として用いることもできます。
適用法令
Jan Code
100277-5G-KC:
100277-25G:
100277-100G:
100277-BULK:
100277-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guy Lamoureux et al.
Current medicinal chemistry, 17(26), 2967-2978 (2010-09-23)
This review summarizes the importance and recent discoveries of the use of adamantane derivatives in Medicinal Chemistry. We have organized the article in 4 sections: 1) Absorption, Distribution, Metabolism, or Excretion (ADME) properties 2) Hydrophobic Effects 3) Ion Channels and
Paris Ning et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(27), 7055-7065 (2018-08-15)
Many natural and environmental samples contain combinations of liquids, gels, and solids, yet quantification in the intact state and across multiple phases is highly challenging. Comprehensive multiphase nuclear magnetic resonance (CMP-NMR) combines all the capabilities of high-resolution magic angle spinning
Louis H Miller et al.
Nature medicine, 19(2), 156-167 (2013-02-08)
Plasmodium falciparum malaria, an infectious disease caused by a parasitic protozoan, claims the lives of nearly a million children each year in Africa alone and is a top public health concern. Evidence is accumulating that resistance to artemisinin derivatives, the
Adamantane?a lead structure for drugs in clinical practice.
Spilovska K, et al.
Current Medicinal Chemistry, 23(29), 3245-3266 (2016)
Dirhodium tetracarboxylate derived from adamantylglycine as a chiral catalyst for carbenoid reactions.
Reddy R P, et al.
Organic Letters, 8(16), 3437-3440 (2006)