アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
138-140 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
InChI Key
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
アプリケーション
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
153834-5G:
153834-VAR:
153834-25G:
153834-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)