Merck
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
別名:
1,3-Dihydroxyadamantane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2
CAS番号:
分子量:
168.23
Beilstein:
7013501
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
mp
~260 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
InChI Key
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93749-VAR-F:
93749-1G-F:
93749-BULK-F:
93749-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)