アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
203-207 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
InChI Key
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N
適用法令
Jan Code
678708-BULK:
678708-VAR:
678708-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)