Merck
C115207
Sigma-Aldrich
ブロモシクロペンタン
≥98%
別名:
シクロペンチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Br
CAS番号:
分子量:
149.03
Beilstein:
1209256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
密度
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI Key
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C115207-25G:
C115207-100G:
C115207-VAR:
C115207-250G:
C115207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)