Merck
C112208
Sigma-Aldrich
シクロペンタノール
99%
別名:
1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9OH
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1900556
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 20 °C
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロペンタノールは以下のものとして使用できます。
  • Fe3+-モンモリロナイト触媒を使用してFriedel-Craftsアルキル化反応によりアルキル化芳香族化合物を調製する際のアルキル化剤。三無水物または酸塩化物とアルコールのアシル化における反応剤
  • Guerbet(ゲルベ)反応による高密度多環式航空燃料の合成における基質。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C112208-5ML:
C112208-100ML:
C112208-BULK:
C112208-500ML:
C112208-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daisuke Yamashita et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(8), 1404-1406 (2008-12-05)
No bones about it: (-)-Norzoanthamine, a promising candidate for an anti-osteoporotic drug, was the target of a total synthesis (see scheme). The final bisaminal formation with AcOH/H(2)O gave the DEFG ring, while the cyclization precursor was prepared by installing the
Fatty acid signalling in plants and their associated microorganisms.
E E Farmer
Plant molecular biology, 26(5), 1423-1437 (1994-12-01)
Hiroaki Iwaki et al.
Applied and environmental microbiology, 68(11), 5671-5684 (2002-10-31)
Cyclopentanone 1,2-monooxygenase, a flavoprotein produced by Pseudomonas sp. strain NCIMB 9872 upon induction by cyclopentanol or cyclopentanone (M. Griffin and P. W. Trudgill, Biochem. J. 129:595-603, 1972), has been utilized as a biocatalyst in Baeyer-Villiger oxidations. To further explore this
José Barluenga et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(27), 7225-7235 (2006-08-24)
The one-pot sequential reaction of a chromium alkoxycarbene complex, a ketone or ester lithium enolate, and allylmagnesium bromide enabled the selective synthesis of novel diastereomerically pure pentasubstituted cyclopentanols or tetrasubstituted 1,4-cyclohexanediols, depending on the degree of substitution at the Cbeta
Marie Bøjstrup et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(9), 1738-1745 (2005-04-29)
Four aminocyclopentanols, as mimics of putative intermediates in the hydrolysis of alpha-d-galactosides, have been synthesized through a number of stereoselective transformations using the cis-fused cyclopentane-1,4-lactone (1R, 5S, 7R, 8R)-7,8-dihydroxy-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-3-one as a chiral building block. The compounds were tested towards various