グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
3.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
不純物
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.05%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ポリマーの物理化学的性質における用途:研究では、Poly(vinylidene fluoride)エアロゲルの開発におけるcyclohexanoneの有用性に光を当て、先進的用途に向けたに物理化学的特性の調整のための多形構造の操作におけるその役割を強調しています(Suresh et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398241-25ML:4548173142920
398241-6X500ML:4548173264288
398241-BULK:
398241-4X2L:4548173264271
398241-500ML:4548173142944
398241-2L:4548173142937
398241-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.