Merck
115606
Sigma-Aldrich
ヘキサナール
98%
別名:
アルデヒド C6, カプロアルデヒド, ヘキシルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CHO
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
506198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4035 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
0.834 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサナールは、ラクトペルオキシダーゼ漂白されたWPC80(タンパク質濃度80%のホエイタンパク質)中に存在します
アプリケーション
ヘキサナールは、オリーブオイルの複雑な風味に寄与するカルボニルの定量に使用されています。また、Wittig反応やアルドール反応にも使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
115606-VAR:
115606-BULK:
115606-100ML:
115606-500ML:
115606-2ML:
115606-1L:
115606-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
R E Campbell et al.
Journal of dairy science, 96(12), 7404-7413 (2013-10-22)
Chemical bleaching of fluid whey and retentate with hydrogen peroxide (HP) alone requires high concentrations (100-500 mg of HP/kg) and recent studies have demonstrated that off-flavors are generated during chemical bleaching that carry through to spray-dried whey proteins. Bleaching of
Hanjiang Zhu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(50), 12253-12259 (2013-11-28)
The enzymatic and chemical oxidation reaction in olive oil produces many volatile carbonyl compounds that contribute to the complex flavor of olive oil. A novel ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC) method with dynamic headspace sampling and 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) derivatization were
Laura Purriños et al.
Meat science, 92(4), 627-634 (2012-07-04)
The effect of the length of salting time on volatile compounds throughout the manufacture of dry-cured "lacón" was studied using a purge-and-trap extraction and GC/MS analysis. For this study, six treatments of "lacón" were salted with different amounts of salt
Sibao Liu et al.
Science advances, 5(2), eaav5487-eaav5487 (2019-02-13)
We present a strategy to synthesize three types of renewable lubricant base oils with up to 90% yield using 2-alkylfurans, derived from nonfood biomass, and aldehydes, produced from natural oils or biomass through three chemistries: hydroxyalkylation/alkylation (HAA), HAA followed by
F Masotti et al.
Journal of dairy science, 95(9), 4760-4767 (2012-08-25)
This study investigated the changes in chemical and microbiological properties of fresh goat milk cheese stored in an open deck refrigerated display cabinet (6 ± 2°C) or in a dark cold room (4 ± 1°C). The effects of partial-vacuum packaging