Merck
O5608
Sigma-Aldrich
オクタナール
99%
別名:
アルデヒドC8, オクチルアルデヒド, カプリルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CHO
CAS番号:
分子量:
128.21
Beilstein:
1744086
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
2 mmHg ( 20 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オクタナールは、(−)-ジヒドロスポロトリオリド、(+)-テトラヒドロピレノホロール、および(+)-アワジャノマイシンの全合成に不可欠な前駆物質です。エリスリトールおよびペンタエリスリトールに基づくヒドロトロープの合成にも使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O5608-BULK:
O5608-10KG:
O5608-VAR:
O5608-500ML:
O5608-25ML:
O5608-2ML:
O5608-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric synthesis of the cytotoxic marine natural product (+)-awajanomycin and its C-11 epimer.
Fu R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(12), 4230-4243 (2010)
Total Synthesis of (?)-Dihydrosporothriolide Utilizing an Indium-Mediated Reformatsky?Claisen Rearrangement.
Ishihara J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(12), 5908-5913 (2014)
An eco-compatible pathway to new hydrotropes from tetraols.
Herbinski A A, et al.
Green Chemistry (2018)
Roberto Romani et al.
Insects, 10(6) (2019-06-19)
Sitophilus zeamais (Motschulsky) is considered as one of the most destructive foodstuff pests. Due to their efficiency, low toxicity for mammalians and low environmental impact, plant-derived essential oils (EOs) are promising tools for pest control. In particular, the OEs extracted
Asymmetric Catalytic Alkynylation of Acetaldehyde: Application to the Synthesis of (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Trost BM and Quintard A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(27), 6704-6708 (2012)
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis